Läs mer
UVP Ersättningslampor
För användning med (utrustning):
B-100 högintensiv UV-lampa
Modeller C-70G, C-71 chromato-vue skåp
Modellerna UVGL-48, ML-49 och UVG-47 UV-lampa
Wattal:
6 W
25 W
100 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 115 V |
| Wattal | 6 W |
| Våglängd | 365/254 nm |
| Mått (L x B) | 9,5 x 2,8 tum. (24,1 x 7,1 cm) |
| För användning med (utrustning) | Modellerna UVGL-48, ML-49 och UVG-47 UV-lampa |
| Inkluderar | Ersättningsrör på 6 W |
| Längd (engelska) | 9,5 tum |
| Längd (metrisk) | 24.1 cm |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Bredd (engelska) | 2,8 tum |
| Visa mer |