Läs mer
Jaytec Glass™ Ersättande Burette Jets
Produktkod. 12348348
Change view
:
Ersättande Burette Jets
Produktkod.
12348348 Ersättande Burette Jets
1 options
Produktkod. 12348348 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer BWF350R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa ersättande Burette Jets är för Jaytec Glass™ Klass B kompakta byretter (50 ml) utrustade med löstagbar PTFE-stoppkran eller gummislang och klämma.
  • Borsilikatglas
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Längd (metrisk) 71 mm
För användning med (utrustning) All PTFE kran eller gummislang och klämma
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Ersättningsstrålar för Klass B Burette
Antal per förpackning 5 Pk.
Typ Buret Jet