Läs mer
3M™ Ersättningsglasögonglasögonglas i acetat
Produktkod. 15779807 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
3M™ Skyddsglasögon 2890A / 2890SAS
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15779807 3M™ Skyddsglasögon 2890A / 2890SAS Paket med 20
1 options
Produktkod. 15779807 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000061925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3165.00 SEK
    1909.62 SEK / Paket med 20
    Save 1255.38 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
3M™ Ersättningsglasögonglasögonglas i acetat för användning med 3M™ Skyddsglasögon 2890A / 2890SAS.
  • Ersättningsacetatlins för 3M™ Skyddsglasögon 2890A / 2890SAS
  • Ökad hållbarhet med en extremt reptålig beläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsfärg Klart
Produkttyp Ersättningslins
För användning med (utrustning) 3M™ Skyddsglasögon 2890A / 2890SAS
Linsmaterial Acetat