Läs mer
Thermo Scientific™ Avstängningskran Montering för Thermo Scientific™ Nalgene™ Torkskåp
Beskrivning
- Vit avstängningskran av polypropen är avtagbar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Stopkran Assy Exsickator 5311-0250 |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Autoklaverbar plastexsickator (fabriknr. 5311-0250) |
| Produkttyp | Avstängningskran montering exsickator |