Läs mer
Fisherbrand™ Ersättning Deuterium lampa för Agilent UV och synlig HPLC-detektor
Produktkod. 15192738
Change view
För användning med (utrustning):
1100 DAD, 8453 HPLC-detektor
Produktkod. För användning med (utrustning)
15192738 1100 DAD, 8453 HPLC-detektor
1 options
Produktkod. 15192738 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 1194112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10438.84 SEK
    8877.99 SEK / Paket med 1
    Save 1560.85 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-12-2026
Ersättning Deuterium lampa för Agilent UV- och synlig HPLC-detektor har 2000 timmar eller 12 månaders hållbarhet.
  • Långt liv
  • Drop-in OEM-ersättning
  • Spårbar med serienummer
Uppfyllande
WEEE- och ROHS-kompatibla
Specifikationer
Ljuskälla Deuterium
Vikt (engelska) 0.36 lb.
Vikt (metrisk) 0.16 kg
Beskrivning Artikel 14-500-721 är jämförbar med Agilent artikelnummer 2140-0605.
För användning med (utrustning) 1100 DAD, 8453 HPLC-detektor
Produkttyp Detektorlampa