Läs mer
Fisherbrand™ Ersättning Deuterium Lampa För Shimadzu UV och synlig HPLC-detektor
Produktkod. 13014120
Change view
För användning med (utrustning):
Shimadzu HPLC-detektor
Produktkod. För användning med (utrustning)
13014120 Shimadzu HPLC-detektor
1 options
Produktkod. 13014120 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 1194126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10000.00 SEK
    7508.76 SEK / Paket med 1
    Save 2491.24 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-12-2026
Fisherbrand™ Ersättning Deuterium Lampa För Shimadzu UV- och synlig HPLC-detektor har 2000 timmar eller 12 månaders hållbarhet.
  • Långt liv
  • Drop-in OEM-ersättning
  • Spårbar med serienummer
Beställningsinfo
Katt. nr 14-500-725 är jämförbar med Shimadzu del 228-34016-02.
Uppfyllande
WEEE- och ROHS-kompatibla
Specifikationer
Ljuskälla Deuterium
För användning med (utrustning) Shimadzu HPLC-detektor
Produkttyp Ersättningsdetektorlampa