Läs mer
Fisherbrand™ Ersättning Deuterium Lampa För Shimadzu UV och synlig HPLC-detektor
Produktkod. p-7075333
För användning med (utrustning):
Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1 UV och synlig HPLC-detektor
Produktkod. 13014120
Brand: Fisherbrand™ 1194126
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fisherbrand™ Ersättning Deuterium Lampa För Shimadzu UV- och synlig HPLC-detektor har 2000 timmar eller 12 månaders hållbarhet.
  • Långt liv
  • Drop-in OEM-ersättning
  • Spårbar med serienummer
Beställningsinfo
Katt. nr 14-500-725 är jämförbar med Shimadzu del 228-34016-02.
Uppfyllande
WEEE- och ROHS-kompatibla
Specifikationer
Ljuskälla Deuterium
För användning med (utrustning) Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1 UV och synlig HPLC-detektor
Produkttyp Ersättningsdetektorlampa