Läs mer
Electrothermal™ Ersättande Digi-Mantle värmepatron
Produktkod. 11777873
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11777873 1000 ml Varje
11757873 250 ml Varje
11767873 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11777873 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 3620409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11870.00 SEK
    11166.72 SEK / Paket med 1
    Save 703.28 SEK
    5% Av
I lager
Möjliggör omrörning och uppvärmning av en rundbottnad kolv till en elementtemperatur på 450 °C. Electrothermal™ Ersättande Digi-Mantle Heater Cartridge använder exakt elektronisk kontroll för att ge exakta temperatur- och omrörningsmått.
  • För användning med OMCA Digital Controller.
  • Rör om och värm rundbottnade kolvar upp till en elementtemperatur på 450 °C
  • Använder exakt elektronisk kontroll för att ge ett exakt mått på temperatur och omrörning.
  • Modulär design gör att värmepatroner av olika storlekar kan bytas med samma OMCA digitala kontroller som bas
  • Kostnadseffektiv och mångsidig
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
För användning med OMCA Digi-Mantle
Produkttyp Ersättningsvärmepatron