Läs mer
BRAND™ Ersättning utloppsrör skruvlock för BRAND Dispensette S Dispensrar för flasktoppar
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
Dispensette™ S Ekologisk≥ 25 ml, nominella volymer 25, 50 och 100 ml
Material:
Polypropen
Färg:
Vit/gul
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 706018 är för Dispensette S (röd trim) dispensrar med en nominell (max) kapacitet på 10 ml eller mindre
- 706019 är för Dispensette S (röd trim) dispensrar med en nominell (max) kapacitet på 25 ml eller större
- 706025 är för Dispensette S Organiska (gula) dispensrar med en nominell (max) kapacitet på 5 mL eller 10 mL
- 706027 är för Dispensette S Organiska (gula) dispensrar med en nominell (max) kapacitet på 25 ml eller mer
- 706029 är för Dispensette S Dispensrar för spåranalys (vit/klar trim), eller Dispensette S eller S Organiska modeller med en nominell kapacitet på 10 ml eller mindre och förbättrad kemisk kompatibilitet krävs
- 706031 är för Dispensette S- och S Organimc-modeller med en nominell kapacitet på 25 ml eller större och förbättrad kemisk kompatibilitet krävs.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vit/gul |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Dispensering för allmänna ändamål |
| För användning med (utrustning) | Dispensette™ S Ekologisk≥ 25 ml, nominella volymer 25, 50 och 100 ml |
| Inkluderar | Skruvlock, gångjärnsband |
| Sterilitet | Icke-steril |