Läs mer
WTW™ Ersättningsflöde genom kärl
Beskrivning
- Övertrycket får inte överstiga 0,5 bar
- För konduktivitetsmätande celler för applikationer för att förhindra att luft kommer in
- Tillverkad av rostfritt stål, för LR 325/001
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ersättningsflöde genom kärl |
| För användning med (applikation) | Förhindrar luftinträngning, slutna kretsmätningar |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | LR 325/001 |