Läs mer
Klever Ersättningshuvud (bredare skärhuvud)
Produktkod. 17799007
Change view
Kvantitet:
12/förpackning
Produktkod. Kvantitet
17799007 12/förpackning
1 options
Produktkod. 17799007 Leverantör Klever Leverantörsnummer KCJXH30X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4980.00 SEK
    4229.26 SEK / Paket med 240
    Save 750.74 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Grönt ersättningshuvud (bredare skärhuvud) för användning med Klever X-Change säkerhetsklippare.
  • Infällt blad minskar skärskador och skadat gods.
  • Kapar lådor, film, tejp och tusentals fler applikationer.
  • Ergonomiskt mjukt handtag minskar handtrötthet och stress.
  • Innovativ tejpdelare i metall
  • Högsta säkerhetsnivå
  • Finns även i utbytbara smala och mångsidiga breda huvuden
  • Vårt antimikrobiella medel Kleen™ Säkerhetsskärare använder ett antimikrobiellt material som hämmar tillväxten av bakterier som kan påverka denna produkt.
  • De antimikrobiella egenskaperna skyddar inte användare eller andra mot bakterier, virus, bakterier eller andra sjukdomsorganismer.
  • Rengör och tvätta denna produkt noggrant enligt din branschs riktlinjer.
  • Den aktiva antimikrobiella komponenten är en del av formuleringen, så den kommer inte att tvättas av eller slits bort. Detta är inte en beläggning eller behandling; det är en integrerad ingrediens.
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Produkttyp Ersättningshuvud
För användning med (utrustning) Kleen™ XChange KCJ-XC-30X
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 12/förpackning