Läs mer
Klever Ersättningshuvud (bredare skärhuvud med skrapa)
Produktkod. 17709017
Change view
Kvantitet:
12/förpackning
Produktkod. Kvantitet
17709017 12/förpackning
1 options
Produktkod. 17709017 Leverantör Klever Leverantörsnummer KCJXH35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4980.00 SEK
    4229.26 SEK / Paket med 240
    Save 750.74 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Ersättningshuvud (bredare skärhuvud med skrapa) för användning med Klever X-Change säkerhetsklippare.
  • '35' Bladhuvud med bred åtkomst, därför lämplig för tjockare material.
  • Med skrapa och integrerad banddelare.
  • För säkerhetsknivar Klever XChange och Klever XChange Plus.
  • Särskilt säker tack vare dolt blad.
Specifikationer
Produkttyp Ersättningshuvud
För användning med (utrustning) Safety Knives Klever XChange och Klever XChange Plus
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 12/förpackning