Läs mer
Klever Ersättningshuvud (bredare skärhuvud)
Produktkod. 17789007
Change view
Kvantitet:
12/förpackning
Produktkod. Kvantitet
17789007 12/förpackning
1 options
Produktkod. 17789007 Leverantör Klever Leverantörsnummer KCJXH30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4595.48 SEK
    3661.46 SEK / Paket med 240
    Save 934.02 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ersättningshuvud (bredare skärhuvud) för användning med Klever X-Change säkerhetsklippare.
  • '30' Bladhuvud med bred mun, därför lämplig för tjockare material.
  • För säkerhetsknivar Klever XChange och Klever XChange Plus.
  • Särskilt säker tack vare det dolda bladet.
Specifikationer
Produkttyp Ersättningshuvud
För användning med (utrustning) Safety Knives Klever XChange och Klever XChange Plus
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 12/förpackning