Beskrivning
- Modell 03018-80 utbytesvärmeelementsats är kompatibel med 03018-10 värmeförseglare.
- Modell 03018-85 utbytesvärmeelementsats är kompatibel med 03018-15 värmeförseglare.
Specifikationer
Specifikationer
| Temperatur (metrisk) | 399 °C |
| Typ | Ersättningsvärmeelement |
| För användning med (applikation) | För Heat Sealer |
| Längd (metrisk) | 304.8 mm |
| Bredd (metrisk) | 5.08 mm |
| Spänning | 230 V |