Läs mer
BOLA Replacement Inner Parts
Produktkod. 10727512
Diameter (metrisk):
0.8 mm
1.6 mm
3 mm
4 mm
Produktkod. 10727512
Brand: BOLA D59722
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Replacement Inner Parts PTFE, PVDF
  • Consisting of a v-ring (ETFE), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium).
  • Very good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Diameter (metrisk) 3 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Trådstorlek GL 25
Färg White
Flexibilitet Rigid