Läs mer
Cole-Parmer™ Ersättningsartiklar för Freezer/Mill™ Slipning av injektionsflaskor
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
- Lämplig för användning med Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ uppsättningar av slipflaskor
- Optimera din prestanda Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ uppsättningar av slipflaskor med ett brett utbud av slipkulor som passar din applikation.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Spex SamplePrep Freezer/Mill Kryogen kvarn |
| Material | Polykarbonat |
| Modell | Cole-Parmer Freezer/Mill |
| Förpackningsmängd | 4 Pk. |
| Sample Volume (engelska) | 0,01 till 0,13 oz. |
| Samplingsvolym (metrisk) | 0,5 till 4 ml |