Läs mer
Cole-Parmer™ Ersättningsartiklar för Freezer/Mill™ Slipning av injektionsflaskor
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Produkttyp:
Ersättande Impactor
Mittcylinder
Ändplugg
Material:
Polykarbonat
Rostfritt stål (440 C)
För användning med (utrustning):
6801 Large Grinding Vial Set och 6871 Large Cr-Free Grinding Vial Set
6881 Vial Set
Spex SamplePrep Freezer/Mill Kryogen kvarn
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Lämplig för användning med Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ uppsättningar av slipflaskor
- Optimera din prestanda Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ uppsättningar av slipflaskor med ett brett utbud av slipkulor som passar din applikation.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ändplugg |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (utrustning) | Spex SamplePrep Freezer/Mill Kryogen kvarn |
| Material | Rostfritt stål (440 C) |
| Modell | Cole-Parmer Freezer/Mill |
| Förpackningsmängd | 2 Pk. |
| Sample Volume (engelska) | 0,01 till 0,13 oz. |
| Samplingsvolym (metrisk) | 0,5 till 4 ml |