Läs mer
Thermo Scientific™ Ersättningstätningar för Thermo Scientific™ MicroClick och 8 x 8 PCR Strip Rotorer
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
ClickSeal Biocontainment Lid
Ersättande O-ring
För användning med (utrustning):
MicroClick 24 x 2 Rotor
MicroClick 30 x 2 and 8 x 8 PCR Strip Rotors
Rotorlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En rad alternativ för säker förslutning på mikrocentrifugrotorer för att hjälpa till att innehålla prover.
- O-ringar för inre och yttre tätningar
- ClickSeal lock för optimal bioinneslutning
- Finns för en mängd olika storlekar och modeller
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | ClickSeal Biocontainment Lid |
| För användning med (utrustning) | MicroClick 30 x 2 and 8 x 8 PCR Strip Rotors |