Läs mer
Thermo Scientific™ Ersättningstätningar för Thermo Scientific™ MicroClick och 8 x 8 PCR Strip Rotorer
Produktkod. 15125263 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
ClickSeal bioinneslutningslock
Ersättande O-ring
För användning med (utrustning):
MicroClick 24 x 2 rotor
MicroClick 30 x 2 och 8 x 8 PCR-remsrotorer
Rotorlock
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) unitSize
15125263 Ersättande O-ring MicroClick 30 x 2 och 8 x 8 PCR-remsrotorer Varje
15145283 Ersättande O-ring Rotorlock Varje
15165273 ClickSeal bioinneslutningslock MicroClick 24 x 2 rotor Varje
15114933 ClickSeal bioinneslutningslock MicroClick 30 x 2 och 8 x 8 PCR-remsrotorer Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15125263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75005726
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En rad alternativ för säker förslutning på mikrocentrifugrotorer för att hjälpa till att innehålla prover.
  • O-ringar för inre och yttre tätningar
  • ClickSeal lock för optimal bioinneslutning
  • Finns för en mängd olika storlekar och modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ersättande O-ring
För användning med (utrustning) MicroClick 30 x 2 och 8 x 8 PCR-remsrotorer