Läs mer
Thermo Scientific™ Ersättningstätningar för Thermo Scientific™ MicroClick och 8 x 8 PCR Strip Rotorer
Produktkod. 15145283 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
ClickSeal Biocontainmentlock
O-ring
För användning med (utrustning):
MicroClick 24 x 2 rotor
MicroClick 30 x 2 och 8 x 8 PCR-remsrotorer
Rotorlock
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15145283 O-ring Rotorlock Varje
15165273 ClickSeal Biocontainmentlock MicroClick 24 x 2 rotor Varje
15125263 O-ring MicroClick 30 x 2 och 8 x 8 PCR-remsrotorer Varje
15114933 ClickSeal Biocontainmentlock MicroClick 30 x 2 och 8 x 8 PCR-remsrotorer Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15145283 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003405
Stöd din forskning inom hälsovetenskap
Använd kampanjkoden 28030
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
En rad alternativ för säker förslutning på mikrocentrifugrotorer för att hjälpa till att innehålla prover.
  • O-ringar för inre och yttre tätningar
  • ClickSeal lock för optimal bioinneslutning
  • Finns för en mängd olika storlekar och modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Rotorlock
Produkttyp O-ring