Läs mer
Thermo Scientific™ Ersättningstätningar för Thermo Scientific™ MicroClick och 8 x 8 PCR Strip Rotorer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
En rad alternativ för säker förslutning på mikrocentrifugrotorer för att hjälpa till att innehålla prover.
- O-ringar för inre och yttre tätningar
- ClickSeal lock för optimal bioinneslutning
- Finns för en mängd olika storlekar och modeller
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | MicroClick 24 x 2 rotor |
| Produkttyp | ClickSeal bioinneslutningslock |