Läs mer
Trajan™ Ersättningsnål för 5 och 10 ml sprutor
Produktkod. 11952595
Change view
Nålmätare:
22 G
23 G
Nålpunktstil:
Avtagbar
Fasa
Längd (engelska) Nål:
1,9 tum.
2 tum
Diameter (engelska) Inre:
0,012 tum.
0,014 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Längd (engelska) Nål Diameter (engelska) Inre Förpackningsstorlek
11952595 22 G Avtagbar 2 tum 0,014 tum. Paket med 5
11911144 23 G Fasa 1,9 tum. 0,012 tum. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11952595 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 0315233
Beräknad leverans: 19-11-2026
Tillverkad av rostfritt stål
För sprutor med avtagbar nål eller ytterligare ersättningar, kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,014 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,028 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.37 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Ersättningsnål
Nålpunktstil Avtagbar
För användning med (utrustning) Sprutan (5 och 10 ml)