Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Ersättningsnål och kolvsats för Shimadzu Autosampler sprutor
Produktkod. 10258530
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Nålmätare:
23 G
26 G
Diameter (metrisk) Yttre:
0,47 mm
0,63 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10258530
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 033738
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reparationssats för Shimadzu Avtagbar nål autosampler sprutor.
För användning med Shimadzu Avtagbara nålsprutor för AOC14, AOC17 och AOC 20 autosampler
  • Inkluderar reservnål och kolv
  • Kolven sträcker sig till nålspetsen
  • Provet finns endast i nålen
  • Noll dödvolym
  • Nål och kolv måste bytas ut samtidigt
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) Yttre 0,47 mm
Produkttyp Ersättningsnålsats
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Sprutor (0,5 μL)