Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Ersättningsnål och kolvsats för Shimadzu Autosampler sprutor
Nålmätare:
23 G
26 G
Diameter (metrisk) Yttre:
0,47 mm
0,63 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med Shimadzu Avtagbara nålsprutor för AOC14, AOC17 och AOC 20 autosampler
- Inkluderar reservnål och kolv
- Kolven sträcker sig till nålspetsen
- Provet finns endast i nålen
- Noll dödvolym
- Nål och kolv måste bytas ut samtidigt
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,63 mm |
| Produkttyp | Ersättningsnålsats |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | Sprutor (0,5 μL) |