Läs mer
SGE™ Ersättningsnålar för 1 - 2,5 ml sprutor
Produktkod. 15208613
Change view
Nålmätare:
23 G
25 g
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
Kupol
LC
Sidohål eller kupol
Längd (engelska) Nål:
2 tum
2,7 tum
4,52 tum.
16,9 cm
Diameter (engelska) Yttre:
0,01 tum.
0,02 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Längd (engelska) Nål Diameter (engelska) Yttre Förpackningsstorlek
15208613 23 G Sidohål eller kupol 2 tum 0,02 tum. Paket med 2
15268603 23 G Kon 16,9 cm 0,02 tum. Paket med 2
12726317 23 G Fasa 4,52 tum. 0,02 tum. Paket med 5
12917616 25 g LC 2 tum 0,01 tum. Paket med 5
15278603 23 G Kon 4,52 tum. 0,02 tum. Paket med 5
12706317 23 G Fasa 2,7 tum 0,02 tum. Paket med 5
15298603 23 G Kupol 2 tum 0,02 tum. Paket med 2
12716317 23 G Fasa 16,9 cm 0,02 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15208613 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 039120
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Stål, rostfritt
  • 0,63 mm OD, 0,32 mm ID
  • 23 gauge
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Nålmätare 23 G
Diameter (engelska) Inre 0,012 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,02 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.5 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Ersättningsnål
Nålpunktstil Sidohål eller kupol
För användning med (utrustning) Sprutan (1 till 2,5 μL)