Läs mer
SGE™ Ersättningsnålar för 1 - 2,5 ml sprutor
Description
- 0,63 mm OD, 0,32 mm ID
- 23 gauge
Specifications
Specifications
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,012 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,02 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.5 mm |
| Längd (engelska) Nål | 16,9 cm |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | Sprutan (1 till 2,5 μL) |