Läs mer
SGE™ Ersättningsnålar för 5 L μsprutor
Produktkod. 10065630
Nålmätare:
23 G
26 G
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
Längd (engelska) Nål:
1,9 tum.
2,7 tum
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 5
Varje
Tillverkad av rostfritt stål
Produktkod. 10065630
Brand: SGE™ 035057
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av rostfritt stål
Tillverkad av rostfritt stål.
Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Diameter (engelska) Inre 0,014 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,024 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.37 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 mm
Längd (engelska) Nål 2,7 tum
Produkttyp Ersättningsnål
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) 8 mm OD Pipa 5 μL Microvolym sprutor