Läs mer
SGE™ Ersättningsnålar för 5 L μsprutor
Nålmätare:
23 G
26 G
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
Längd (engelska) Nål:
1,9 tum.
2,7 tum
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,0043 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,018 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.11 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.47 mm |
| Längd (engelska) Nål | 1,9 tum. |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| Nålpunktstil | Fasa |
| För användning med (utrustning) | 8 mm OD Pipa 5 μL Microvolym sprutor |