Läs mer
SGE™ Ersättningsnålar för 5 L μsprutor
Produktkod. p-4517407
Nålmätare:
23 G
26 G
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
Längd (engelska) Nål:
1,9 tum.
2,7 tum
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 5
Varje
Tillverkad av rostfritt stål
Produktkod. 10492731
Brand: SGE™ 036110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av rostfritt stål
Tillverkad av rostfritt stål.
Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) Inre 0,0043 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,018 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.11 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.47 mm
Längd (engelska) Nål 1,9 tum.
Produkttyp Ersättningsnål
Nålpunktstil Fasa
För användning med (utrustning) 8 mm OD Pipa 5 μL Microvolym sprutor