Läs mer
Hamilton™ Ersättningsnålar
Diameter (metrisk) Yttre:
0.17 mm
0.23 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.17 mm |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| För användning med (utrustning) | Ta tag i N-kolumnen |