Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Ersättningsnålar till Agilent Kolv-i-nålssprutor
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Nållängd är nålens exponerade längd
- Välj en annan ersättningsnål genom att välja sprutvolym, nållängd, ytterdiameter och spetsstil
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Autosampler spruta Kolv-i-nål |
| Nålmätare | 23 till 26 G |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63/0.47 mm |
| Volym (metrisk) | 0,5μ L |
| Längd (metrisk) nål | 42 mm |
| Nålpunktstil | Kon |