Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Ersättningsnålar till Agilent Kolv-i-nålssprutor
Beskrivning
- Nållängd är nålens exponerade längd
- Välj en annan ersättningsnål genom att välja sprutvolym, nållängd, ytterdiameter och spetsstil
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.22 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| Volym (metrisk) | 1μ L |
| Längd (metrisk) nål | 42 mm |
| Nålpunktstil | Kon |