Läs mer
Thermo Scientific™ Ersättningsnålar för GC-sprutor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Ersättningsnålar för sprutor finns tillgängliga för sprutor med avtagbara nålar.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 36566485 |
| Nålmätare | 23 G |
| Produkttyp | Ersättningssprutanål |
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Längd (metrisk) nål | 50 mm |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific 36500495, 36503015 Sprutor |
| Anslutningstyp | Avtagbar |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.