Läs mer
Thermo Scientific™ Ersättningsnålar för GC-sprutor
Produktkod. 10219214 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo 365H2301/-F193/-G216/-H238/-I2611/-F1901/-G2091/-J2881 sprutor
Thermo 365K3041 spruta
Thermo Scientific 36500490 Spruta
Thermo Scientific 36500495, 36503015 Sprutor
Thermo Scientific 36500510 Spruta
Thermo Scientific 36500520 Spruta
Thermo Scientific 36550040 Spruta
Thermo Scientific 365D1171 spruta
Thermo Scientific 365D1841 Spruta
Thermo Scientific 365D3731 Spruta
Längd (metrisk) nål:
50 mm
75 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Längd (metrisk) nål unitSize
10219214 Thermo Scientific 36550040 Spruta 50 mm Paket med 2
10260095 Thermo Scientific 36500510 Spruta 75 mm Paket med 2
10270095 Thermo Scientific 36500520 Spruta 75 mm Paket med 2
10371005 Thermo Scientific 36500490 Spruta 80 mm Paket med 5
10055864 Thermo Scientific 36500495, 36503015 Sprutor 50 mm Paket med 5
11772227 Thermo Scientific 365D1171 spruta 50 mm Paket med 5
10351405 Thermo 365H2301/-F193/-G216/-H238/-I2611/-F1901/-G2091/-J2881 sprutor 50 mm Paket med 5
10733287 Thermo 365K3041 spruta 50 mm Paket med 5
10243033 Thermo Scientific 365D1841 Spruta 50 mm Paket med 2
10351245 Thermo Scientific 365D3731 Spruta 50 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10219214 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36550040
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Ersättningsnålar för sprutor finns tillgängliga för sprutor med avtagbara nålar.
Thermo Scientific™ Ersättningsnålar för sprutor finns tillgängliga för sprutor med avtagbara nålar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 36550040
Nålmätare 23 G
Produkttyp Ersättningssprutanål
Volym (metrisk) 100 μl
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Sidohål
För användning med (utrustning) Thermo Scientific 36550040 Spruta
Anslutningstyp Avtagbar
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.