Beskrivning
Thermo Scientific™ Ersättningsnålar för sprutor finns tillgängliga för sprutor med avtagbara nålar.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 365RN215 |
| Nålmätare | 26 G |
| Längd (engelska) Nål | 1,9685 tum. |
| Produkttyp | Ersättningssprutanål |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Längd (metrisk) nål | 50 mm |
| Nålpunktstil | Fasa |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific 365D1171 spruta |
| Anslutningstyp | Avtagbar |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.