Läs mer
Thermo Scientific™ Ersättningsnålar för GC-sprutor
Produktkod. p-4525996 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Thermo 365H2301/-F193/-G216/-H238/-I2611/-F1901/-G2091/-J2881 sprutor
Thermo 365K3041 spruta
Thermo Scientific 36500490 Spruta
Thermo Scientific 36500495, 36503015 Sprutor
Thermo Scientific 36500510 Syringe
Thermo Scientific 36500520 Spruta
Thermo Scientific 36550040 Spruta
Thermo Scientific 365D1171 spruta
Thermo Scientific Modell 365D1841 spruta
Thermo Scientific Modell 365D3731 spruta
Längd (metrisk) nål:
50 mm
75 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 10219214
Brand: Thermo Scientific™ 36550040
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Ersättningsnålar för sprutor finns tillgängliga för sprutor med avtagbara nålar.
Thermo Scientific™ Ersättningsnålar för sprutor finns tillgängliga för sprutor med avtagbara nålar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 36550040
Nålmätare 23 G
Produkttyp Ersättningssprutanål
Volym (metrisk) 100 μl
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Sidohål
För användning med (utrustning) Thermo Scientific 36550040 Spruta
Anslutningstyp Avtagbar
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.