Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Ersättningsnålar för Luer-Lock-sprutor
Produktkod. 11969427
Nålmätare:
18 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11969427
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 039847
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utbud av kvalitetsnålar för att passa en SGE spruta i en rad olika längder och spetsstilar.
  • Nållängd är nålens exponerade längd
  • Välj en annan ersättningsnål genom att välja sprutvolym, nållängd, ytterdiameter och spetsstil
Specifikationer
Material Borosilikatglas (fat)
Nålmätare 18 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.80 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 1.27 mm
Produkttyp Ersättningsnålar för Luer-Lock-sprutor
Kvantitet 5/Pk.
Längd (metrisk) nål 7 cm
Nålpunktstil Fasa