Läs mer
Hamilton™ Ersättningsnålar för Waters U6K HPLC injektionsventilsprutor
Produktkod. 10504955
Nålpunktstil:
Avtagbar fyrkantig/trubbig
Produkttyp:
Liten ersättningsnål för nav
Stor ersättningsnål för nav
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 10504955
Brand: Hamilton™ 864801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Små och stora nav avtagbara ersättningsnålar
Nålar finns som 25s gauge med ett litet nav för sprutor 2,5-100 οL i volym, ett stort nav för sprutor 250 οL och större och metallnav för TLL-sprutor.
Sex nålar per förpackning.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Nålmätare 25s G
Längd (engelska) Nål 1,97 tum.
Produkttyp Stor ersättningsnål för nav
Nålpunktstil Avtagbar fyrkantig/trubbig
För användning med (utrustning) Waters U6K HPLC injektionsventilsprutor