Läs mer
Hamilton™ Ersättningsnålar för Waters U6K HPLC injektionsventilsprutor
Nålpunktstil:
Avtagbar fyrkantig/trubbig
Produkttyp:
Liten ersättningsnål för nav
Stor ersättningsnål för nav
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Standard nållängd är 2 tum. / 51 mm
- Finns i praktiska sexpack
- Anpassade nållängder och spetsstilar finns tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Nålmätare | 25s G |
| Längd (engelska) Nål | 1,97 tum. |
| Produkttyp | Liten ersättningsnål för nav |
| Nålpunktstil | Avtagbar fyrkantig/trubbig |
| För användning med (utrustning) | Waters U6K HPLC injektionsventilsprutor |