Läs mer
Hamilton™ Ersättningsnålar för Waters U6K HPLC injektionsventilsprutor
Produktkod. p-4121867
Nålpunktstil:
Avtagbar fyrkantig/trubbig
Produkttyp:
Liten ersättningsnål för nav
Stor ersättningsnål för nav
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11756287
Brand: Hamilton™ 864701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Små och stora nav avtagbara ersättningsnålar
  • Standard nållängd är 2 tum. / 51 mm
  • Finns i praktiska sexpack
  • Anpassade nållängder och spetsstilar finns tillgängliga
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Nålmätare 25s G
Längd (engelska) Nål 1,97 tum.
Produkttyp Liten ersättningsnål för nav
Nålpunktstil Avtagbar fyrkantig/trubbig
För användning med (utrustning) Waters U6K HPLC injektionsventilsprutor