Läs mer
Thermo Scientific™ Ersättning O-ring för SureSpin™ 632
För användning med (utrustning):
SureSpin 632 17 mL hinkar
SureSpin 632 38,5 mL hinkar
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ersättande O-ring |
| För användning med (utrustning) | SureSpin 632 17 mL hinkar |