Beskrivning
Coulometriska celler
- Coulometerceller med eller utan diafragma
- Cell utan membran är nästan underhållsfri: innovativ design låter dig använda denna cell för bestämning av vatten i oljor.
- Cell med diafragma rekommenderas för tillämpningar såsom bestämning av vatten i ämnen som innehåller ketoner, rekommenderas också för bästa möjliga noggrannhet
Medger tömning och återfyllning av den coulometriska cellen, vilket minskar risken för att användaren kommer i kontakt med reagenser
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Septa |
| För användning med (utrustning) | C20 Coulometric Titrator |