Läs mer
Mettler Toledo™ Replacement Parts for C20 Karl Fischer™ Autotitrator
Produktkod. p-4684528 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Typ:
Septa
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 13172152
Brand: Mettler Toledo™ 51108740
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör För användning med Mettler Toledo C20 Karl Fischer™ Autotitrator
Coulometriska celler
  • Coulometerceller med eller utan diafragma
  • Cell utan membran är nästan underhållsfri: innovativ design låter dig använda denna cell för bestämning av vatten i oljor.
  • Cell med diafragma rekommenderas för tillämpningar såsom bestämning av vatten i ämnen som innehåller ketoner, rekommenderas också för bästa möjliga noggrannhet
Coulometric Reagent Exchange Set
Medger tömning och återfyllning av den coulometriska cellen, vilket minskar risken för att användaren kommer i kontakt med reagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Septa
För användning med (utrustning) C20 Coulometric Titrator