Läs mer
Fisherbrand™ Ersättningsdelar till MultiSUB Maxi Horizontal Gel System
Produktkod. 11823303 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Typ:
Lock
Tank med elektroder
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
11823303 Lock Varje
11803473 Tank med elektroder Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11823303
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extra säkerhetslock och elektroforestank för användning med 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm eller 20 x 25 cm gelbrickor. Fisherbrand™ Ersättningsdelar för MultiSUB Maxi Horizontal Gel System är konstruerade av högkvalitativ, formsprutad plast för användning i utökade elektroforeseparationer.
MultiSUB horisontella gelelektroforessystem kombinerar ekonomisk buffert- och gelförbrukning utan att kompromissa med upplösning och separationshastighet.
Det stora formatet på MultiSUB Maxi möjliggör snabb separering av upp till 550 prover. MS Maxi är tillräckligt mångsidig för rutinmässiga förberedande och högkapacitetstekniker, inklusive RFLP-analys, Southern och Northern blotting-applikationer och DNA-bibliotek och PCR-fragmentanalys. Den är i första hand utformad för att separera ett stort antal prover från PCR eller kloning.
  • Elektroforestank (inklusive elektroder): En upphöjd plattform håller UV-provbrickorna, med sidobrunnar för att hålla buffertlösning; ansluts till en extern strömkälla
  • Asymmetriskt säkerhetslock: Noterar elektrodernas korrekta polaritet och orientering, med guider som gör att elektrodtumplaceringarna lätt kan klicka i rätt position
  • Tank och lock är designade för användning med 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm eller 20 x 25 cm gelbrickor
Specifikationer
Färg Blått
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores
För användning med (utrustning) MultiSUB Maxi horisontell gelelektroforesenhet
Typ Lock
Gelens mått 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm eller 20 x 25 cm
Material Gjuten plast
Antal Wells För upp till 550 separationer
Kvantitet 1 vardera