Läs mer
Merck Replacement Parts for Stirred Cells
Produktkod. 15855568 Handla allt Merck Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Amicon 8003-serien omrörda celler
Amicon 8200-serien omrörda celler
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15855568 Amicon 8200-serien omrörda celler -
11700403 Amicon 8003-serien omrörda celler 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15855568 Leverantör Merck Leverantörsnummer 8200SCPKIT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Suitable for use with Amicon™ stirred cell apparatus
  • Small Replacement Parts for 8000 Series Stirred Cells include 2 O-rings (Mfr. Nos. 2122S, 2118S, 2015S), tubing (Mfr. No. 4500202), tubing fitting assembly (Mfr. No. 15025AM, and membrane holder (Mfr. No. 2214801)
  • Large Replacement Parts for Stirred Cells include one each: cap assembly, stirrer assembly and base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Cap assembly (1524901), stirrer assembly (15247) and base (210000)
Typ Replacement Part
För användning med (utrustning) Amicon 8200-serien omrörda celler