Läs mer
Merck Replacement Parts for Stirred Cells
Produktkod. p-4376295 Handla allt Merck Produkter
För användning med (utrustning):
Amicon 8003-serien omrörda celler
Amicon 8200-serien omrörda celler
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 11700403
Brand: Merck 8003SCPKIT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Suitable for use with Amicon™ stirred cell apparatus
  • Small Replacement Parts for 8000 Series Stirred Cells include 2 O-rings (Mfr. Nos. 2122S, 2118S, 2015S), tubing (Mfr. No. 4500202), tubing fitting assembly (Mfr. No. 15025AM, and membrane holder (Mfr. No. 2214801)
  • Large Replacement Parts for Stirred Cells include one each: cap assembly, stirrer assembly and base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Amicon 8003-serien omrörda celler
Inkluderar Cap assembly (1524901), stirrer assembly (15247) and base (210000)
Typ Replacement Part