Läs mer
BRAND™ Ersättande PFA-skruvlock
Handla allt Brand Produkter
Stängningsstorlek:
GL 18
GL 25
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av PFA
- För användning med mätkolvar
- Ersättning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PFA |
| För användning med (utrustning) | Volymflaska |
| Höjd (metrisk) | 2.2 cm |
| Längd (metrisk) | 8 cm |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Bredd (metrisk) | 3.4 cm |
| Stängningsstorlek | GL 25 |