Läs mer
BRAND™ Ersättande PFA-skruvlock
Produktkod. p-7164791 Handla allt Brand Produkter
Stängningsstorlek:
GL 18
GL 25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10047362
Brand: BRAND™ 129250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättande PFA-skruvlock som är lämplig för användning med en rad olika mätkolvar.
  • Tillverkad av PFA
  • För användning med mätkolvar
  • Ersättning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PFA
För användning med (utrustning) Volymflaska
Höjd (metrisk) 2 cm
Längd (metrisk) 2.4 cm
Produkttyp Skruvlock
Bredd (metrisk) 2 cm
Stängningsstorlek GL 18