Beskrivning
- Tillverkad av PFA
- För användning med mätkolvar
- Ersättning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PFA |
| För användning med (utrustning) | Volymflaska |
| Höjd (metrisk) | 2 cm |
| Längd (metrisk) | 2.4 cm |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Bredd (metrisk) | 2 cm |
| Stängningsstorlek | GL 18 |