Läs mer
Hanna Instruments™ Ersättande pH-elektroder
Produktkod. 10619562
Change view
pH-intervall:
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10619562 0 till 14 Varje
1 options
Produktkod. 10619562 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI73127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2264.82 SEK
    881.95 SEK / Paket med 1
    Save 1382.87 SEK
    61% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Reservelektroden är utformad som en lättanpassad patron som låser på plats, med två o-ringar för att bibehålla en vattentät tätning.
  • Kompatibel med HI98129 och HI98130 Combo multiparametertestare, HI98127 och HI98128 pHep™ testare och HI98121 ORP-testare
  • Har en rund koppling i rostfritt stål och utdragbar tygkoppling
  • Designad som en lättanpassad patron som låser på plats, med två o-ringar för att bibehålla en vattentät tätning
Specifikationer
Kontakttyper Stift
Diameter (metrisk) 12 mm
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 50 °C